Kluczowe dokumenty
483052
Silver tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Silver borofluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
70-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
Klucz InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.