Kluczowe dokumenty
483346
Silver trifluoromethanesulfonate
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
AgOTf, Silver triflate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.95% trace metals basis
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
mp
286 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Silver trifluoromethanesulfonate (AgOTf ) is a reactive triflating agent, which converts alkyl, acyl and sulfonyl halides to corresponding triflate species.
- It is a highly suitable electrophile to initiate acetylenic oxy-Cope rearrangement of substituted 5-hexen-1-yn-3-ols to synthesize corresponding α,δ-diethylenic aldehydes.
- It can also be used in the diastereoselective cyclization of amino ketenes where the diastereoselectivity depends on Ag(I) concentration.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?