Kluczowe dokumenty
176427
Silver p-toluenesulfonate
≥99%
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic acid silver salt, Silver tosylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
ciąg SMILES
[Ag+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Ag/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JUDUFOKGIZUSFP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
176427-10G | 4061838752895 |
176427-25G | 4061833595121 |