Merck
630233
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfinyl)piperidine
97%
Synonim(y):
1-Benzenesulfinylpiperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
84-88 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
LBRJCAJLGAXDKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for:
  • Selective glycosylation
  • Mannopyranolsylations
  • Design of enzyme stabilizers
Reagent for synthesis of:
  • Glycan array for affinity studies with influenza hemagglutinins†
  • Orthogonal protecting groups for preparation of highly branched oligosaccharides
  • Tetrasaccharide repeating units related to E. Coli 78 O-antigenic polysaccharides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Flavia Izzo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(60), 15189-15193 (2017-08-24)
Unprotected tertiary sulfonimidamides have been prepared in good to excellent yields in a one-pot transformation from tertiary sulfinamides through NH transfer. The reaction is mediated by commercially available (diacetoxyiodo)benzene and ammonium carbamate in methanol under convenient conditions. A wide range