Key Documents
549967
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
97%
Synonim(y):
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyrimidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
77-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3
Klucz InChI
VYWSYEDVFVGRGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine (TTBP) is a non-hygroscopic sterically hindered base. It can be prepared by the reaction between tert-butyl methyl ketone and tert-butyronitrile.3 TTBP is a suitable alternative to 2,6-di-tert-butylated pyridines in glycosylation reactions.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
1-Benzenesulfinyl piperidine/trifluoromethanesulfonic anhydride: a potent combination of shelf-stable reagents for the low-temperature conversion of thioglycosides to glycosyl triflates and for the formation of diverse glycosidic linkages.
Journal of the American Chemical Society, 123(37), 9015-9020 (2001)
2, 4, 6-Tri-tert-butylpyrimidine (TTBP): A cost effective, readily available alternative to the hindered base 2, 6-di-tert-butylpyridine and its 4-substituted derivatives in glycosylation and other reactions.
Synthesis, 2001(02), 0323-0326 (2001)
On the mechanism of the reaction between ketones and trifluoromethanesulfonic anhydride. An improved and convenient method for the preparation of pyrimidines and condensed pyrimidines.
The Journal of Organic Chemistry, 57(5), 1627-1630 (1992)