Merck
753343
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene] [bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]gold(I)
95%
Synonim(y):
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene][bis(trifluoromethanesulfonyl)imide]gold(I), IPrAuNTf2, [1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene][1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamidato-κN]gold
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H37AuF6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
866.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
202-287 °C (decomposition)
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2F6NO4S2.Au/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-16,18-21H,1-8H3;;/q;-1;+1
Klucz InChI
FLIVFZVCPOQPDV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Selective Au(I) catalyst for hydroaminations.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)