Key Documents
656631
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
95%
Synonim(y):
1,3-Dimesitylimidazolidinium chloride, 4,5-Dihydro-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-imidazolium chloride, 4,5-Dihydro-1,3-dimesityl-1H-imidazolium chloride, N,N′-(2,4,6-Trimethylphenyl)dihydroimidazolium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
280-286 °C
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Precursor to an N-heterocyclic carbene catalysts used for:
- A regioselective cycloadditon of terminal acetylenes with azides leading to 1,4-disubstitutedtriazoles. Internal acetylenes can also be used with this catalyst.
- Markovnikov-type hydration of terminal alkynes
- Hydrosilylation of ketones and cycloaddition of azides and alkynes
- Suzuki-Miyaura reactions
- Luminescence experiments
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.
Katalizowane kompleksami metali reakcje sprzęgania krzyżowego nieaktywowanych substratów wprowadzają na rynek chemiczny różnorodne ligandy fosfinowe.
Emerging class of privileged ligands