Kluczowe dokumenty
656623
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
97%
Synonim(y):
N,N′-(2,6-Diisopropylphenyl)dihydroimidazolium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
289-293 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.
Katalizowane kompleksami metali reakcje sprzęgania krzyżowego nieaktywowanych substratów wprowadzają na rynek chemiczny różnorodne ligandy fosfinowe.