Merck
915653
Sigma-Aldrich
IPr# HCl
Synonim(y):
1,3-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C93H73ClN2
Masa cząsteczkowa:
1254.04
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
mp
>300 °C
Zastosowanie
IPr#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)