Merck
916420
Sigma-Aldrich
BIAN-IPr# HCl
Synonim(y):
7,9-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-7H-acenaphtho[1,2-d]imidazol-9-ium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C103H77ClN2
Masa cząsteczkowa:
1378.18
Formularz
powder
Zastosowanie
BIAN-IPr# HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)