Merck
922773
Sigma-Aldrich
IPr*Pd(acac)Cl
≥95%
Synonim(y):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium palladium acetylacetone chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C74H63ClN2O2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1154.18
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
Cl[Pd]1(C2N(C(C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C5)=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5C)C=CN2C(C(C(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=C%10)=C(C(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=CC=C%12)C=C%10C)oc(C)cc(C)o1
Zastosowanie
IPr*Pd(acac)Cl is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Pd(IPr*)(acac)Cl]: An Easily Synthesized, Bulky Precatalyst for C?N Bond Formation
Meiries S, et al.
Organometallics, 31, 3402-3409 (2012)