Merck
909270
Sigma-Aldrich
Acrylic anhydride
≥90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Próba
≥90%
Formularz
liquid
zawiera
500 ppm MEHQ as stabilizer
kolor
colorless to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bezwodnik akrylowy może być stosowany do przygotowania specjalnych akrylanów, monomerów akryloamidowych lub żywicy akrylowej. Podczas polimeryzacji tworzy cykliczne bezwodniki i nie może być stosowany jako środek sieciujący.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)