Kluczowe dokumenty
549797
Acryloyl chloride
97.0%, contains <210 ppm MEHQ as stabilizer
Synonim(y):
2-Propenoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.93 psi ( 20 °C)
Próba
97.0%
zawiera
<210 ppm MEHQ as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Klucz InChI
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Acrylic polymers via radical polymerization or copolymerization. These acrylic polymers can be tailored to possess the desired properties for biomedical coatings, including biocompatibility, adhesion to the device surface, and durability.
- Poly(styrene-co-acryloyl chloride) copolymer by crosslinked networks with styrene. The resulting crosslinked polymer can then be functionalized or modified by various chemical reactions to introduce specific properties or functionalities desired for the application as a polymer support or an electrophilic scavenger resin.
- Acrylamide-modified chitosan.
- Ulvan acrylate macromer via esterification of hydroxyl groups of polysaccharides. This macromer can be used to prepare ulvan-based thermosensitive hydrogels.
- Degradable peptide cross-linker by the acrylation of the amine groups of lysine residues and glutamine within peptide sequences.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
549797-500G | 4061832575438 |
549797-5G | 4061832575445 |