Kluczowe dokumenty
523216
Methacryloyl chloride
97%, contains monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
α-Methylacryloyl chloride, 2-Methyl-2-propenoyl chloride, 2-Methylacryloyl chloride, 2-Methylpropenoic acid chloride, Methacrylic acid chloride, Methacrylic chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
Klucz InChI
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Monomer 2-methacrylamido-caprolactam was prepared by reacting methacryloyl chloride with racemic a-amino-e-caprolactam.
- Functional monomer was prepared by reacting methacryloyl chloride and L-histidine.
- A series of amide monomers were synthesized by amidation of methacryloyl chloride with amines and grafted onto commercial poly(ether sulfone) (PES) membranes using irradiation from atmospheric pressure plasma (APP).
- Reaction of methacryloyl chloride with the hydroxyl groups on the surfaces of HEMA/NVP microspheres was performed, leading to the introduction of polymerisable double bonds onto the surfaces of microspheres.
- Star-shaped poly(d,l-lactide) oligomers with 2, 3 and 6 arms were synthesised, end-functionalised with methacryloyl chloride and photo-crosslinked in the presence of ethyl lactate as a non-reactive diluent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
523216-100ML | 4061837408311 |
523216-1L | 4061837408328 |