Merck
919608
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C100H78Cl2F3N3Pd
Masa cząsteczkowa:
1556.03
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Zastosowanie
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)