Merck
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Synonim(y):
IPent-HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H53ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
362-364 °C
ciąg SMILES
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)c3c(cccc3C(CC)CC)C(CC)CC)c1c(cccc1C(CC)CC)C(CC)CC
InChI
1S/C35H53N2.ClH/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;/h17-29H,9-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ODQOSTRWDUNLQB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Chlorek 1,3-bis(2,6-di(3-pentylo)fenylo)imidazoliowy jest ligandem NHC stosowanym w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego katalizowanych Pd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael G Organ et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(13), 2383-2387 (2009-02-20)
Incredible Bulk: A series of N-heterocyclic carbene catalysts (see picture) were prepared and evaluated in the Suzuki-Miyaura reaction. A variety of sterically encumbered tetra-ortho-substituted biaryl products were formed from unreactive aryl chlorides using the isopentyl-substituted catalyst at temperatures ranging from