Kluczowe dokumenty
656577
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
97%
Synonim(y):
N,N′-(Isopropyl)imidazolium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
182-186 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cl-].CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.ClH/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1,3-diizopropyloimidazolo-2-tionu w reakcji z siarką w obecności węglanu potasu.
- (C9H7)NiCl(1,3-diizopropyloimidazol-2-yliden) w reakcji z bis-indenylo-niklem(II).
- N-heterocykliczne kompleksy karbenu rutenu, które są wydajnymi katalizatorami amidowania pierwszorzędowych alkoholi i amin.
Synteza amidów z alkoholi i amin poprzez wytłaczanie diwodoru
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Acetylene chemistry has been and remains an important constituent element of molecular sciences. Its potential and widespread applications extend from organic synthesis through materials science to bioorganic chemistry. Some examples are enediynes (DNA-cleaving agents), ‘click chemistry’ tools and building blocks. Consequently, it triggers a demand for efficient syntheses of alkynes.
Wszechstronne zastosowania chemii acetylenu, od syntezy organicznej po chemię bioorganiczną, wymagają wydajnych metod syntezy.
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
656577-1G | 4061832733272 |
656577-5G | 4061832733289 |