Merck
660019
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
96%
Synonim(y):
1,3-Bis(1-methylethyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-Di-isopropyl-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Di-isopropyl-imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N2 · BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
62-79 °C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;2-1(3,4)5/h5-9H,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
PSKQPXYUPOKHPY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.
Katalizowane kompleksami metali reakcje sprzęgania krzyżowego nieaktywowanych substratów wprowadzają na rynek chemiczny różnorodne ligandy fosfinowe.