Merck
688487
Sigma-Aldrich
2-Mesityl-2,5,6,7-tetrahydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-4-ium chloride
97%
Synonim(y):
Bode Catalyst 3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
200-205 °C
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C14H18N3.ClH/c1-10-7-11(2)14(12(3)8-10)17-9-16-6-4-5-13(16)15-17;/h7-9H,4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
KKBONGWVMVUYPA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Intermolecular hydroacylation of cyclopropenes
  • Crossed acyloin condensations
  • Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
  • Claisen rearrangement
  • Lewis acid- and N-heterocyclic carbene-catalyzed cyclocondensation reaction
  • Bode catalyst for enantioselective cyclizations
Informacje prawne
Sold in collaboration with BioBlock, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rovis has demonstrated that triazolium salt in the presence of a base can act as an N-heterocyclic carbene organocatalyst1 in highly enantioselective intramolecular Stetter reactions.
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.