Merck
683973
Sigma-Aldrich
(5aR,10bS)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b]-1,2,4-triazolo[4,3-d]-1,4-oxazinium chloride monohydrate
93%
Synonim(y):
Bode Catalyst 2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClN3O · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
93%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +158°, c = 1 in chloroform
mp
226-230 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2c[n@@H]3[C@@H]4[C@@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C21H22N3O.ClH/c1-13-8-14(2)20(15(3)9-13)24-12-23-19(22-24)11-25-18-10-16-6-4-5-7-17(16)21(18)23;/h4-9,12,18,21H,10-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,21+;/m1./s1
Klucz InChI
GUECWMLEUCWYOS-WKOQGQMTSA-M
Opis ogólny
Jest to N-mesitylo-podstawiony chiralny triazolowy związek N-heterocyklicznego karbenu (NHC). Został opracowany jako organokatalizator przez grupę Bode, do katalitycznego generowania reaktywnych gatunków, w tym aktywowanych karboksylanów, homoenolanów i enolanów.
Zastosowanie
Jako katalizator można zastosować monohydrat chlorku (5aR,10bS)-5a,10b-dihydro-2-(2,4,6-trimetylofenylo)-4H,6H-indeno[2,1-b]-1,2,4-triazolo[4,3-d]-1,4-oksazinium:
  • W otrzymywaniu dihydropirydynonów poprzez reakcję enaliów lub α′-hydroksyenonów z amidami winylogicznymi poprzez annulacje aza-Claisena.
  • W reakcjach utleniającego sprzęgania di(hetero)arylometanów z enalami z otrzymaniem laktamów z fuzją benzimidazolową.
  • W syntezie organosilanów poprzez reakcję enaliów z enonami β-sililowymi.
Informacje prawne
Sold in collaboration with BioBlocks, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of a N-Mesityl Substituted Aminoindanol-Derived Triazolium Salt.
Struble JR and Bode JW.
Organic Syntheses, 362-376 (2010)
Access to Enantioenriched Organosilanes from Enals and β-Silyl Enones: Carbene Organocatalysis
Zhang Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 130(17), 4684-4688 (2018)
Enantioselective synthesis of dihydropyridinones via NHC-catalyzed aza-Claisen reaction
Wanner B, et al.
Organic Letters, 13(19), 5378-5381 (2011)
N-Heterocyclic Carbene (NHC) Compounds
Aldrich Chemfiles, 7(9), 21-21 (2007)
Produkty
Rovis has demonstrated that triazolium salt in the presence of a base can act as an N-heterocyclic carbene organocatalyst1 in highly enantioselective intramolecular Stetter reactions.