616431
Tranylcypromine, HCl
A cell-permeable phenylcyclopropylamine that inhibits the monoamine oxidase and histone demethylase activities.
Synonim(y):
Inhibitor demetylazy lizyny histonowej I, Inhibitor LSD V, Inhibitor oksydazy monoaminowej I, Parnate, 2-PCPA, TCP, (1R)-2-fenylocyklopropan-1-amina, HCl, trans-2-fenylocyklopropyloamina, HCl, Inhibitor BHC110 V, Inhibitor KDM1 V, Inhibitor LSD1 V, Inhibitor LSD2 I, Inhibitor MOA I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white to yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1[C@H](C1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
Klucz InChI
ZPEFMSTTZXJOTM-RJUBDTSPSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Li, W., et al. 2009. Stem Cells27, 2992.
Karytinos, A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17775.
Hruschka, S., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem.16, 7148.
Schmidt, D.M., and McCafferty, D.G. 2007. Biochemistry46, 4408.
Lee, M.G., et al. 2006. Chem. Biol.13, 563.
Yoshida, S., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2645.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3