Merck
665029
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
Synonim(y):
1-(1-Adamantyl)-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H31ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
263-280 °C
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4)c(C)c1
InChI
1S/C22H31N2.ClH/c1-15-6-16(2)21(17(3)7-15)23-4-5-24(14-23)22-11-18-8-19(12-22)10-20(9-18)13-22;/h6-7,14,18-20H,4-5,8-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+,20-,22-;
Klucz InChI
MJOMRTQWLPXDJQ-ZFCGJYDVSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of chelated ruthenium alkoxybenzylidene imidazolidene carbene pivalate catalysts for Z-selective olefin metathesis
  • Use in ring-opening metathesis polymerization and ring-closing metathesis reactions via Grubbs catalyst mediated reactions
  • Preparation of adamantyl-substituted N-heterocyclic carbene ligands in second-generation Grubbs-type iridium metathesis catalysis
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article concerning NHC-based Pd catalysts and ligands for C–C bond formation at sigma-Aldrich.com.