Merck
660272
Sigma-Aldrich
CX12
Umicore
Synonim(y):
Dimer 1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)imidazolo-2-ylideno(1,4-naftochinono)palladu(0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H60N4O4Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1138.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
opis
Umicore
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12.O=C3C=CC(=O)c4ccccc34.Cc5cc(C)c(N6C=CN(C6=[Pd])c7c(C)cc(C)cc7C)c(C)c5.Cc8cc(C)c(N9C=CN(C9=[Pd])c%10c(C)cc(C)cc%10C)c(C)c8
InChI
1S/2C21H24N2.2C10H6O2.2Pd/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2*11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h2*7-12H,1-6H3;2*1-6H;;
Klucz InChI
ZTBFODSKEBBIJJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimer 1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)imidazolo-2-ylideno(1,4-naftochinono)palladu(0) jest katalizatorem palladowym opartym na N-heterocyklicznym karbenie, który wykazuje wysoką aktywność katalityczną w reakcjach sprzęgania C-C.
Zastosowanie
Może być stosowany jako katalizator w krzyżowym sprzęganiu Kumady arylowych odczynników magnezowych z funkcjonalizowanymi chlorkami alkilowymi w temperaturze pokojowej w celu utworzenia podstawionych alkanów.
Inne uwagi
Produkt Umicore
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pmc.umicore.com.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalysts for Cross-Coupling Reactions with Non-activated Alkyl Halides.
Frisch AC and Beller M.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(5), 674-688 (2005)
Produkty
Sigma-Aldrich presents an article concerning NHC-based Pd catalysts and ligands for C–C bond formation at sigma-Aldrich.com.
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.
Wysokowydajne katalizatory Pd mogą sprzęgać chlorki alkilowe i arylowe ze związkami organoboronowymi na dużą skalę. Wysokie TON i łagodne warunki reakcji sprawiają, że ta metodologia jest idealna do zastosowań przemysłowych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R147958-1EA
660272-1G4061826699416
660272-250MG4061833483541