Merck
696501
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)
95%
Synonim(y):
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24AuClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes