Merck
725447
Sigma-Aldrich
CX23
Umicore, 97%
Synonim(y):
allilo[1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)-2-imidazolidynylideno]chloropallad(II), allilochloro-[1,3-bis-(2,6-diizopropylofenylo)-2-imidazolidynylideno]pallad(II), allilochloro[1,3-bis-(2,6-diizopropylofenylo)imidazolo-2-idinylideno]pallad(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43ClN2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
206-210 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)CC=C
InChI
1S/C27H38N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
XTJGKVQARBPTDD-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
725447-250MG4061833555484
725447-1G4061826735169