Key Documents
721689
(η5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3-η)-1-phenyl-2-propenyl]-palladium
95%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/C9H9.C5H5.Pd/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;1-2-4-5-3-1;/h2-8H,1H2;1-5H;
Klucz InChI
STDKYMKMBSTDJK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
118.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?