Kluczowe dokumenty
683396
[Pd(allyl)Cl]2
Umicore
Synonim(y):
Allylpalladium(II) chloride dimer, Allylchloropalladium dimer, Bis(η3-allyl)di(μ-chloro)dipalladium(II), Bis(allyl)dichlorodipalladium, Bis(allyl)dichloropalladium, Bis(allylchloropalladium), Diallyldichlorodipalladium, [PdCl(C3H5)]2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (C, elemental analysis)
Postać
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Pd]CC=C.Cl[Pd]CC=C
InChI
1S/2C3H5.2ClH.2Pd/c2*1-3-2;;;;/h2*3H,1-2H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
TWKVUTXHANJYGH-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- For the silylation of organobromides.
- To synthesize α-aryl carbonyl compounds by coupling reaction between aldehydes and aryl halides.
- To prepare various arylthiophene derivatives by cross-coupling reaction with aryl halides via C-H functionalization.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.