Merck
700045
Sigma-Aldrich
(2-Butenyl)chloropalladium dimer
≥97%
Synonim(y):
Bis[(1,2,3-η)-2-buten-1-yl]di-μ-chlorodi-palladiumdi-π-crotylpalladium chloride, Di-π-Crotylpalladium chloride, Di-2-butenyldipalladium dichloride, Dichlorobis(1-methylallyl)dipalladium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14Cl2Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
133-140 °C
ciąg SMILES
C\C=C\C[Pd]Cl.C\C=C\C[Pd]Cl
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-3-4-2;;;;/h2*3-4H,1H2,2H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*4-3+;;;;
Klucz InChI
NTFUUQYNUUTALG-HYTOEPEZSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Enantioselective elimination of palladium hydride
  • Non-covalent anchoring of catalysts to silica supports
  • Allylations of cyanoacetates
  • Enantioselective nucleophilic substitutions
Reactant for:
  • Allylic alkylation reactions
  • Preparation of phosphane-functionalized carbosilane dendrimers
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)