Merck
227951
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
greener alternative
98%
Synonim(y):
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]dirhodium, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer, [Rh(COD)Cl]2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24Cl2Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
243 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Klucz InChI
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Catalyst for coupling 1,3-dienes with activated hydrocarbons and for preparing chiral complexes.
Catalyst for oxygenative addition to terminal alkynes for a greener synthesis esters, amides, and carboxylic acids.
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fung Kei Cheung et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(7), 1093-1103 (2007-03-23)
A series of catalysts have been prepared for use in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones. The complexes were prepared using a [4 + 2] cycloaddition reaction at a key step in the reaction sequence. This provides a means for
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2279-2279 (1993)
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 66, 1509-1509 (1994)
Produkty
Lewis and co-workers have recently disclosed a highly functional-group compatible Rh-catalyzed C-H bond activation for the rapid synthesis of functionalized heterocycles.