Merck
249939
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer
96%
Synonim(y):
[Rh(nbd)Cl]2, dichlorobis(norbornadiene)dirhodium, 2,5-Norbornadiene-rhodium(I) chloride dimer, Chloro(2,5-norbornadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 2,5-Norbornadiene complex dimer, [Rh(nbd)Cl]2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16Cl2Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
Klucz InChI
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.
Protokół grupy Trost daje α-winylosilany z końcowych acetylenów przy użyciu katalizatora [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 i innych do hydrosililowania.