Merck
656763
Sigma-Aldrich
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I)
Synonim(y):
Bis[chlorobis(ethylene)rhodium], Bis[chlorodiethylenerhodium], Chlorobis(ethylene)rhodium dimer, Dichlorotetra(ethene)dirhodium, Dichlorotetrakis(ethene)dirhodium, Diethylenerhodium chloride dimer, Divinylrhodium chloride dimer, Tetrakis(ethylene)dichlorodirhodium, [Rh(C2H4)2Cl]2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16Cl2Rh2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I) may be used in the preparation of Π-bound rhodium organometallic complexes of ROMP-derived poly(1,5-cyclooctadiene) (poly(COD)). [ROMP= Ring-Opening Metathesis Polymerization; COD= 1,5-cyclooctadiene]
Precursor to Rh(I) norbornadiene catalyst used in an asymmetric 1,4-addition of arylboronic acids to cyclic enones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)