Merck
288101
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I)
98%
Synonim(y):
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), Dicarbonylrhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh(CO)2acac, Rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate
About This Item
Wzór liniowy:
Rh(CO)2(C5H7O2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
Klucz InChI
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Zastosowanie
Employed in in situ formation of a fluorous-soluble hydroformylation catalyst of interest in molecular engineering.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Horvath, I.T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 3133-3133 (1998)
K A Merchant et al.
Physical review letters, 86(17), 3899-3902 (2001-05-01)
2D spectrally resolved ultrafast (<200 fs) IR vibrational echo experiments were performed on Rh(CO)(2)acac [(acetylacetonato)dicarbonylrhodium (I)]. The 2D spectra display features that reflect the 0-1 and 1-2 transitions and the combination band transition of the symmetric (S) and antisymmetric (A)
Andrei V Pakoulev et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(28), 6320-6329 (2008-06-25)
Triply vibrationally enhanced four-wave mixing spectroscopy is employed to observe vibrational coherence transfer between the asymmetric and symmetric CO-stretching modes of rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate (RDC). Coherence transfer is a nonradiative transition of a coherent superposition of quantum states to a