Kluczowe dokumenty
209058
Rhodium(II) acetate dimer
powder
Synonim(y):
Rh2(OAc)4, Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?