Key Documents
909556
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetate
Umicore
About This Item
Wzór liniowy:
Rh(OAc)3
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.22
Postać
powder
mp
238 °C (decomp)
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
Klucz InChI
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
Opakowanie
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)