Merck
725455
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) triphenylacetate dimer
as complex with dichloromethane
Synonim(y):
Rh2(TPA)4, Rh2(triphenylacetate)4, Rhodiumtriphenylacetate, Tetrakis(triphenylacetato)dirhodium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C80H60O8Rh2 · CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1440.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
260-263 °C
ciąg SMILES
ClCCl.O=C(O[Rh](OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Rh](OC(=O)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)C(c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C20H16O2.CH2Cl2.2Rh/c4*21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1-3;;/h4*1-15H,(H,21,22);1H2;;/q;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
SRAMLXDHXNCYQM-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Amination of allene carbamates
  • Allene aziridination to stereoselectively prepare cyclic cabamates
  • C-H bond nitrene insertion
  • Enantioselective cyclopropanation
  • Preparation of cyclic oxonium ylides
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)