Kluczowe dokumenty
399191
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid rhodium(II) salt dimer
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2HF3O2.2Rh/c4*3-2(4,5)1(6)7;;/h4*(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
PQEXTYUESSEHKW-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?