Key Documents
132101
Sodium trifluoroacetate
98%
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.49 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a trifluoromethylating agent in nucleophilic trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide catalyst.
- As a difluorocarbene precursor in gem-difluorocyclopropanation of different alkenes using azobisisobutyronitrile (AIBN) as a catalyst.
- In the synthesis of trifluoromethylthio-substituted aromatic compounds via copper-mediated oxidative trifluoromethylthiolation of aryl boronic acids in the presence of elemental sulfur.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?