Kluczowe dokumenty
238732
Ammonium trifluoroacetate
98%
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
123-125 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
Klucz InChI
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238732-100G | 4061833545577 |
238732-25G | 4061833464717 |