Key Documents
1071508
USP
Biotin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
biotin
producent / nazwa handlowa
USP
mp
231-233 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Klucz InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used to prepare standard and standard stock solutions for assay by using liquid chromatography coupled with a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Biotin Compounded Oral Suspension
- Biotin Tablets
- Biotin Capsules
- Biotin
- Water-Soluble Vitamins Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard