Kluczowe dokumenty
Y0001978
Biotin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Biotin, D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
biotin
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
231-233 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Klucz InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Opis ogólny
Biotin is a hydro-soluble vitamin, which helps in the health of skin, nerve, digestive system and also serves as an important cofactor for mammalian carboxylases. It is found within the cells in free and bound pools and assists in releasing energy and metabolism of fats, protein and carbohydrates.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)