Merck
Y0001980
Folic acid for impurity I identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Folic acid, PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.40
Beilstein:
100781
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
folic acid
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Kwas foliowy, rozpuszczalna w wodzie witamina z grupy B, znajduje się w kilku produktach spożywczych. Ponieważ nie jest on naturalnie wytwarzany w organizmie człowieka, dieta jest jednym z najłatwiejszych sposobów na jego pozyskanie. Odgrywa kluczową rolę w biochemicznej syntezie i naprawie DNA i jest stosowany w leczeniu niedokrwistości megaloblastycznych, wad cewy nerwowej, takich jak bezmózgowie i rozszczep kręgosłupa. Farmaceutyczne formy kwasu foliowego są pożądane w celu uzupełnienia jego spożycia w diecie.
Zastosowanie
Kwas foliowy do identyfikacji zanieczyszczenia I może być stosowany jako wzorzec odniesienia EP do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii cieczowej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Folic acid hydrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6(9), 5662-5663 (2018)
A UV spectrophotometric method for the determination of folic acid in pharmaceutical tablets and dissolution tests
Matias R, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(9), 3065-3071 (2014)
Flow injection chemiluminometric determination of folic acid in pharmaceutical formulations
Al-Warthan.AA
Analytical Sciences, 10(6), 919-922 (1994)