Merck
Y0002071
Calcium folinate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Folinic acid calcium salt hydrate, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid calcium salt, 5-HCO-H4PteGlu, Calcium folinate, Citrovorum factor calcium salt, Leucovorin calcium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21CaN7O7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.50 (anhydrous basis)
Beilstein:
5723924
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
folic acid
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Klucz InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Opis ogólny
Folinian wapnia, zredukowana forma kwasu foliowego, znajduje zastosowanie w leczeniu przedawkowania metotreksatu oraz w chemioterapii dużymi dawkami metotreksatu jako lek ochronny przed chemioterapią w celu zmniejszenia toksyczności tego ostatniego. W połączeniu z fluorouracylem jest skuteczny w leczeniu raka jelita grubego, w którym działa poprzez hamowanie syntazy tymidylanowej i wzmacnianie działania fluorouracylu.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Folinian wapnia ze względu na przydatność systemu może być stosowany jako wzorzec odniesienia EP do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii cieczowej.
Calcium folinate offsets the effects of folic acid antagonists that act by binding dihydrofolate reductase and blocking the conversion of folic acid to tetrahydrofolate. In medicine, calcium folinate is used after treatment with methotrexate to reduce the toxicity of the methotrexate. Calcium folinate is also used to enhance the cytotoxic effect of 5-fluorouracil in the treatment of cancer.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinical Pharmacy Pocket Companion, 2nd edition
Clinical Pharmacy (2015)
Calcium folinate hydrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6579-6581 (2019)