PHR1541
Leucovorin Calcium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Folinic acid calcium salt, Calcium folinate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 923
traceable to Ph. Eur. C0250000
traceable to USP 1358004
rodzina API
leucovorin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ca+2].N1(C(CNc3nc(nc(c31)[O-])N)CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Klucz InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)