Kluczowe dokumenty
F0300000
Folic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
folic acid
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
>285 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
Kwas foliowy, rozpuszczalna w wodzie witamina z grupy B, jest dostępny w kilku produktach spożywczych. Ponieważ nie jest on wytwarzany w organizmie człowieka, dieta jest jednym z najłatwiejszych sposobów na jego pozyskanie. Odgrywa kluczową rolę w biochemicznej syntezie i naprawie DNA i jest stosowany w leczeniu niedokrwistości megaloblastycznych, wad cewy nerwowej, takich jak bezmózgowie i rozszczep kręgosłupa. Farmaceutyczne formy kwasu foliowego są pożądane w celu uzupełnienia jego spożycia w diecie.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)