Kluczowe dokumenty
PHR2001
Folic Acid Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate salt monohydrate, 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate sulfate salt, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulfate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
folic acid
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 mg
mp
≥300 °C
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)