Merck
Y0001320
Ondansetron impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methylimidazole, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
Beilstein:
1368
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 0 °C)
rodzina API
ondansetron
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ondansetron impurity F EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mengzhe Guo et al.
Analytica chimica acta, 865, 31-38 (2015-03-04)
Matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) time-of-flight mass spectrometry (TOF-MS) can be considered as state of the art in the field of proteins and peptides analysis. In this work, we have designed an ionic liquid derivative strategy to obtain abundant fragment
Yonghai Song et al.
The Analyst, 140(2), 623-629 (2014-11-27)
A simple strategy to fabricate a fluorescent SiO2@zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) core-shell nanosensor for Cu(2+) detection was demonstrated in this work. The nanosensor was synthesized using carboxyl-functionalized SiO2 nanoparticles (SiO2 NPs) as a template to induce the growth of ZIF-8
Xiehong Cao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(5), 1404-1409 (2014-01-25)
A simple method for the preparation of metal-oxide-coated three-dimensional (3D) graphene composites was developed. The metal-organic frameworks (MOFs) that served as the precursors of the metal oxides were first synthesized on the 3D graphene networks (3DGNs). The desired metal oxide/3DGN
Hangzhen Lan et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 35-44 (2014-09-15)
A high-performance magnetic molecularly imprinted polymer (MIP) coating using zeolite imidazolate framework-8 coated magnetic iron oxide (Fe3O4@ZIF-8) as a carrier was developed for simultaneous automated solid phase microextraction of four estrogens in 24 food samples. The coating material, abbreviated as