Key Documents
Y0001326
Ondansetron impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Imidazole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
ondansetron
producent / nazwa handlowa
EDQM
pKa (25°C)
6.95
tw
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)