Merck
I0086000
Imidazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
Beilstein:
103853
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
imidazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
pKa (25°C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aviva Levina et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(11), 3609-3619 (2013-01-31)
An anti-metastatic drug, NAMI-A ((ImH)[Ru(III) Cl4 (Im)(dmso)]; Im=imidazole, dmso=S-bound dimethylsulfoxide), and a cytotoxic drug, KP1019 ((IndH)[Ru(III) Cl4 (Ind)2 ]; Ind=indazole), are two Ru-based anticancer drugs in human clinical trials. Their reactivities under biologically relevant conditions, including aqueous buffers, protein solutions
Gabriel T M Mashabela et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(70), 7714-7716 (2013-07-24)
OvoA is an iron(II) dependent sulfoxide synthase which catalyzes the first step in ovothiol A biosynthesis. This enzyme sulphurizes the C5 position of the imidazole side chain of L-histidine. We report the substrate specificity profile of this catalyst and present
Tomotsugu Awano et al.
Journal of bacteriology, 196(1), 140-147 (2013-10-29)
The genome of Thermococcus kodakarensis, along with those of most Thermococcus and Pyrococcus species, harbors five paralogous genes encoding putative α subunits of nucleoside diphosphate (NDP)-forming acyl coenzyme A (acyl-CoA) synthetases. The substrate specificities of the protein products for three
Eleonora Petryayeva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 977-987 (2013-01-10)
Methods have been developed for the solid-phase detection of nucleic acids using mixed films of quantum dots (QDs) and oligonucleotide probes in microtiter plates. Polystyrene microwells were functionalized with multidentate imidazole ligands to immobilize QDs. Oligonucleotide hybridization was transduced using
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this