Kluczowe dokumenty
1.37098
SAFC
Imidazole EMPROVE® EXPERT ACS
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
47101613
Numer indeksu EC:
206-019-2
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.003 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Próba
≥99% (perchloric acid titration)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
480 °C
metody
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
temp. przejścia
flash point 145 °C
rozpuszczalność
633 g/L
gęstość nasypowa
500‑600 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)