Merck
511099
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) trimethylacetate, dimer
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Wzór liniowy:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)